Learn More
Kimberly-Clark™ A71-Overalls aus Polypropylen
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Zugelassen als Gerät mit komplexer Konstruktion (Kategorie 3) – bietet Schutz bis zu den für Typ 3, 4 und 5 spezifizierten Stufen gemäß CEN.
- Gut sichtbare gelbe Farbe – für verbesserte Arbeitssicherheit
- Ideal für die Arbeit mit gefährlichen Chemikalien. Bietet Schutz vor Flüssigkeits-, Aerosol- und Trockenchemikalienspritzern, Sprays und Stäuben in industriellen Niedrigdruck-Reinigungs- und Wartungsbereichen.
- Einweg-Schutzkleidung für Sicherheit und Komfort in Hochrisikobereichen – bildet eine sprüh- und flüssigkeitsdichte Barriere gegen schädliche Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel.
- Geeignet für den Schutz vor Infektionserregern und Biogefahren
- Geeignet für den Schutz vor Feststoffpartikeln und radioaktive Partikelkontamination
- Antistatisch behandelt
- Zugelassen gemäß EN 1073-2 für den Schutz vor radioaktivem Staub
- Antistatisch gemäß EN 1149-1 für Bereiche von großer Bedeutung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | A71 Overalls |
Größe | Extragroß |
Material | Spunbond Polypropylene |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Reusable |
Taillenform | Elastic |
Knöchelform | Elastic |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Hood Type | Elastisch |