Learn More
Polyphosphorsäure, 105% H3PO4 Basis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645380
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
∼105 % H3PO4-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric acid
pH Acidic
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 16°C
Siedepunkt 300°C
Dichte 2.06g/cm3 at 20°C
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 mL
Strukturformel Hn+2PnO3n+1
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Reinheit (%) 105% (H3PO4 basis)