Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Etikettbögen aus Polyolefin
Geeignet für kryogene Bedingungen in Tiefkühlgeräten sowie zum Autoklavieren und Zentrifugieren und für Siedewasserbäder. Fisherbrand™ Kryoetikettenbögen aus Polyolefin enthalten vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die für den Einsatz bei Tiefsttemperaturen entwickelt wurden.
110.00 CHF - 9635.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +150 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Etiketten pro Bogen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Etiketten pro Bogen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12652580
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HEALCRY-1100
Weiß 43 x 19 mm Kryofläschchen 52
110.00 CHF
1040 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15316148
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HEALCRY-1700-R
Rot 33 x 13 mm 1,5 ml-Röhrchen 85
9635.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von -196 bis 150 °C.
  • Flüssig- und Gasphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren sowie moderate Trockenöfen bis 150 °C
  • Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe.
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
  • Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
  • 20 Blätter pro Packung
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Rainbow Packs enthalten jeweils 4 Blätter in den Farben Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Acryl
Rechteck
-196 °C bis +150 °C