Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Kombiniert die Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs aus 100 % Polyester mit der Sicherheit eines Handschuhs
289.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bestrahlte Mitt-Wischtücher |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
Länge (metrisch) | 30,5 cm |
Breite (metrisch) | 20,3 cm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13177746
|
Micronova™
MW-6IR |
Glattgestricktes Polyester, einseitiger Urethanschaum |
289.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13137756
|
Micronova™
MWD-611IR |
Glattgestricktes Polyester, beidseitig dicker Urethanschaum |
590.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 100 % hochwertiger Polyester-Fausthandschuh passt bequem über Handschuhe, um Wagen, Regale, Tanks, Schläuche und andere schwer erreichbare Stellen zu reinigen
- Ermöglicht mehr Fingerfertigkeit bei Reinigungsverfahren, da die Handschuhe praktisch an der Hand des Bedieners befestigt sind
- Kann auch als Schutzschicht über Standardhandschuhen bei einigen Reinigungs-, Bau- und Wartungsanwendungen verwendet werden
- Erhältlich in zwei Materialien und innen mit Schaumstoff für erhöhte Saugfähigkeit
- Universalgröße
Spezifikation
Bestrahlte Mitt-Wischtücher | |
30,5 cm | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen | |
Steril |
12 in. | |
20,3 cm | |
Weiß | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.) | |
24/Karton | |
Waschanleitung – der Artikel ist waschbar und wiederverwendbar Vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation müssen Desinfektionsmittel vollständig beseitigt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 Grad C liegen. |