Learn More
Polymethylhydrosiloxan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polymethylhydrosiloxane |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Strukturformel | (CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3 |
Dichte | 1.0000g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: may react, soluble in most common organic solvents, (should not be used in halocarbon solvent because, of the possibility of hydride-halide interchange, on catalysis or with heating) |
Menge | 100 g |
Flammpunkt | 121°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |