Learn More
Thermo Scientific™ Polymer-Schlauchschneider
Mit dem Thermo Scientific™ Polymer-Schlauchschneider erzeugen Sie bei Polymer-Schläuchen für HPLC-Anwendungen flache, gratfreie 90°-Enden.
Marke: Thermo Scientific™ A-328
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Polymer-Schlauchschneider erzeugen Sie bei Polymer-Schläuchen für HPLC-Anwendungen flache, gratfreie 90°-Enden. Er eignet sich für starre Polymer-Schläuche und verfügt über Führungsbohrungen für 1/16- und 1/8-Schläuche.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Ersatzsägeblätter | |
5 Packung | |
Polymer-Schlauchschneider |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.