missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Polymax 2040 (10° Tilt Angle)

Mit einer Nutzfläche von 390 x 340 mm ist der Polymax 2040 der optimale Schüttler für einen erhöhten Probendurchsatz.

Marke:  Heidolph™ 542-40010-02

Artikelnummer. 17373460

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • With a usable area of 390 x 340 mm, the Polymax 2040 is the optimal shaker for increased sample throughput.
  • Since it can be equipped with a second storey, the area can even be doubled.
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote