Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Marke:  Macherey-Nagel™ 805023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10441193
  • 143.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung.Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Polygram™ TLC-Polyesterfolien
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
Saugfähig
  • Silika 60
  • Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Standardgütegrad
Dicke
  • Für analytische Platten 0,25 mm
  • Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
  • Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Indikatoren
  • Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
Bindemittel
  • Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
5 bis 17 μm
25/Packung
UV254
Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
200 x 200 mm
Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
60Å
Polyester-Platte
0.75 ml/g
0.2 mm