Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Weithalsspritzflasche aus Polyethylen mit Zwei-Farben-Sicherheitsetikett
Click to view available options
Chemical Label:
Ethylacetat
Wasser
Beschreibung
Spritzflaschen mit weitem Hals für einfaches Nachfüllen.
- Das Ventil verhindert Tropfen — und ermöglicht das Dispensieren der Waschflasche in aufrechter oder invertierter Position
- Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) zur einfachen Nachfüllung
- Polypropylenverschluss; farbcodiert zur einfachen Identifizierung
- Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE
- Erfüllt die Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 53 mm |
Enthält | Verschluss aus Polypropylen, blau |
Material | Polyethylen |
Menge | 6 Packung |
Verschlussfarbe | Blau |
Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Öffnung | Weit |