Learn More
Kartell™ Spritzflaschen aus Polyethylen
Artikelnummer. 12084627
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Die Kartell™ Polyethylen-Spritzflaschen sind ideal für destilliertes Wasser. Die ausströmende Flüssigkeit wird durch den Druck der Hand reguliert.
  • Optimal für destilliertes Wasser
  • Der Flüssigkeitsstrom wird durch Handdruck reguliert.
  • Die Dispensierspitze sorgt für einen ultrafeinen Strahl.
  • Die Spitze kann entfernt werden, um den Durchfluss zu erhöhen.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für destilliertes Wasser, Lebensmittel
Material Polyethylen
Produktlinie Flasche
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Spülflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,95 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,08 in.
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja