Learn More
Kartell™ Spritzflasche mit geradem Spritzrohr, Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Der Flüssigkeitsstrom wird durch Durchblasen des geraden Röhrchens erzeugt.
- Die Richtung des Flüssigkeitsstroms kann manuell gesteuert werden.
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Gerades Rohr |
Material | Polyethylen |
Produktlinie | Flasche |
Höhe (metrisch) | 180 mm |
Produkttyp | Spülflasche |
Durchmesser (metrisch) | 75 mm |