Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ TRAGBARE BOX MAXI
Diese Abzugshaube verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Polyethylenkunststoff mit einer transparenten Acrylrahmen, der auf Innenschienen gleitet
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ H50000-0003
Artikelnummer. 11787375
  • 1635.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Schieberahmen kann in eine offene, geschlossene oder Zwischenposition gebracht werden; bleibt in geschlossener Stellung leicht geöffnet, um einen kontinuierlichen Luftstrom zu ermöglichen
  • Die vordere Öffnung ist 88 x 36 H cm (34½ x 14³/₁₆ Zoll)
  • Außendurchmesser des Gestells: 15 cm (6 in.)
  • Ein Abluftsystem, das 350 m³/min (freie Luft) entlüften kann, wird empfohlen
  • Gesamtabmessungen: 107 x 51 x 76 H cm (42 x 20 x 30 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen, Acryl
107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 in.)
14,19 in.
88 x 36 cm
20 in.
Weiß
30 in.
76 cm
Je 1
51 cm