Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithals-Waschflaschen (PE)
Artikelnummer. 10572683
Click to view available options
Fassungsvermögen:500 ml; Verschlussfarbe:Gelb
Hergestellt aus Polyethylen. Kartell™ Weithalsflaschen mit Graduierung eignen sich hervorragend für eine einfache und sichere Befüllung. Die Spritzflaschen verfügen über farbcodierte Verschlüsse zur einfachen Identifizierung. Die Raffinierte Kappe verhindert, dass durch Druckaufbau in der Flasche ein unbeabsichtigtes Austropfen entsteht.
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
  • Aus Polyethylen
  • Farbcodierte Kappen für eine einfache Identifizierung
  • Kappen mit durchdachtem Design zum Vermeiden von Tropfen
  • Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Farbcodierte Kappe
Material Polyethylen
Gewindegröße (metrisch) Gehäuse GL45
Verschlussfarbe Gelb
Graduierungen 100 ml
Graduated Ja
Öffnung Weite