Learn More
Kartell™ Plastilab™ graduierte Weithalswaschflaschen
Artikelnummer. 12318258
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
500 ml
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Kappen mit Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Gut designte Kappe, die ein unwillkürliches Tropfen verhindert
  • Geeignet für Lebensmittellagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38mm
Enthält Farbcodierte Kappe
Material Polyethylen
Gewindegröße (metrisch) GL45
Verschlussfarbe Nicht zutreffend
Graduierungen 100 ml
Graduated Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Weithalsspülflasche