Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithals-Waschflaschen (PE)
Artikelnummer. 10750155
Click to view available options
Fassungsvermögen:500 ml; Verschlussfarbe:Blau
Die breite Öffnung erleichtert das sichere Einfüllen des Inhalts.
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
  • Aus Polyethylen
  • Farbcodierte Kappen für eine einfache Identifizierung
  • Kappen mit durchdachtem Design zum Vermeiden von Tropfen
  • Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Farbcodierte Kappe
Material Polyethylen
Gewindegröße (metrisch) Gehäuse GL45
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 100 ml
Graduated Ja
Öffnung Weit