Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
25 ml
50 ml
100 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
23mm
23 mm
33 mm
Beschreibung
Die doppelte Versiegelung durch die Einsteckkappe gewährleistet eine besondere Dichtigkeit.
- Aus Polyethylen
- Abfallende Schultern verringern das Festsetzen von Rückständen
- Kein Auslaufen durch Kappe mit guten Halt
- Markierungspunkte an Schulter und Kappe gewährleisten einen manipulationssicheren Verschluss
- Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | LDPE |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
Graduierungen | 50 ml |
Zertifizierung/Konformität | EG 1935/2004, EG 10/2011 |
Graduated | Ja |
Öffnung | Eng |
Produkttyp | Enghalsflasche |
Verschlusstyp | Einsatz-Verschluskappe |