Learn More
Polyethylenglycol-Monomethylether-Methansulfonat, Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | M.W. 5,000 |
Physikalische Form | Granularer Feststoff |
Schmelzpunkt | 58°C to 61°C |
Menge | 1 g |