Learn More
Polyethylenglycol Dimethansulfonat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482757
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52410-74-9
Summenformel C4H10O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 218.238
MDL-Nummer MFCD03100947
InChI-Schlüssel QSQFARNGNIZGAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dimethanesulfonate, dmse, 1,2-bis mesyloxy ethane, ethylene methanesulfonate, ethylene glycol dimesylate, ethane dimethane sulphonate, 1,2-ethanediyl dimethanesulfonate, dimethylene dimethanesulfonate, ethylene bis methanesulfonate, ethane dimethanesulphonate
PubChem CID 20796
IUPAC-Name 2-Methylsulfonyloxyethylmethansulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol dimethanesulfonate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 1,000
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Menge 5 g