Learn More
Thermo Scientific Chemicals Handshuhbeutel aus Polyethylenbeutel
Für den Umgang mit luft- und feuchtigkeitsempfindlichen, hochgradig reinen Chemikalien und Materialien
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 092727.LK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11440960
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Eine tragbare Alternative zu herkömmlichen Handschuhboxen
  • Enthält Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
  • Ideal für den Umgang mit luft-/feuchtigkeitsempfindlichen, hochreinen Chemikalien oder Materialien
  • Für die Verwendung im Labor und/oder bei der Feldprobenahme
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
27 x 27 in.
Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
Je 1
Klar
Feldprobenahme, Verwendung im Labor
27 in.