missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen, flacher Boden

Artikelnummer. 12607775
Click to view available options
Fassungsvermögen:25 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mehrzweckbehälter für verschiedene Wiege- und Aufbewahrungsanforderungen im Labor.

  • Praktische Klappdeckel zum Aufdrücken
  • Leicht und unzerbrechlich
  • Lichtdurchlässig
  • Für die Lebensmittelaufbewahrung geeignet

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 25 ml
Enthält Klappdeckel zum Aufstecken
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Typ Probengefäß mit flachem Boden
Verschlusstyp Klappdeckel zum Aufstecken
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt