Learn More
Mutexil™ Polyethylene Embossed Apron
Click to view available options
Dicke:
20 μ
25 μ
40 μ
70 μ
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Embossed Apron |
Material | Polyethylene |
Farbe | Weiß |
Dicke | 25 μ |
Länge (metrisch) | 120 cm |
Breite (metrisch) | 70 cm |