Learn More
Simport™ Farbige Schraubkappen aus Polyethylen
Diese Verschlüsse gewährleisten ein geringeres Probenkontaminationsrisiko. Simport™ Farbige Schraubverschlüsse aus Polyethylen sind mit einer tiefen Innenlippe versehen, die sich genau an die Innenwand der Röhrchen anschmiegt und damit einen Kontakt der Proben mit der Dichtung oder dem Gewinde verhindert.
Marke: Simport™ T340YLS
27.06 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.29700kg
Beschreibung
- Sechs Arten von Kappen zur Auswahl mit zwei Versiegelungsarten: O-Ring-Dichtung und Lippendichtung
- Hohes Profil erleichtert die Handhabung besonders bei aseptischen Verfahren und kann am Röhrchen (Serie T332 & T336) haften bleiben, um Verwechslungen und Kontaminationen zu vermeiden
- Alle Röhrchen und Verschlüsse werden in einer sauberen Umgebung hergestellt
- Verschlüsse in natürlicher Farbe können FARBCODIERT werden, mittels farbiger Capinsert™ T345-Serie oben in dem Verschluss
- Zertifiziert RNase-, DNase-, Pyrogen- und DNA-frei
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Polyethylen | |
1000 Packung |
Autoklavierbar | |
Gelb | |
Reagenzgläser Serien T332 und T336 |