Learn More
Dueperthal™ Pinselbehälter aus Polyethylen
27.40 CHF - 40.05 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Enthält | Verschluss, Bürste |
Material | Polyethylen |
Produkttyp | Bürstenbehälter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11964318
|
Dueperthal™
4.14.045 |
0.45 l |
27.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11974318
|
Dueperthal™
4.14.090 |
0.9 L |
37.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984318
|
Dueperthal™
4.14.150 |
1.5 L |
40.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Weiß | |
Verschluss, Bürste | |
Polyethylen | |
Bürstenbehälter |