Learn More
Bryson Packaging™ Polyethylenbeutel
Transparent und hervorragend für den Versand, die Lagerung sowie als Probenbeutel geeignet.
10.25 CHF - 26.43 CHF
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12330499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-090U |
250 mm | 200 mm | 100/Packung |
16.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12310499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-050J |
100 mm | 150 mm | 100/Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12340499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-110R |
300 mm | 200 mm | 50 Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12350499
|
Bryson Packaging™
BAJ-300-130L |
375 mm | 250 mm | 50 Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Lieferbar in einer großen Auswahl an Größen/Kapazitäten
- Geeignet für den Gebrauch mit Lebensmitteln
Spezifikation
Beutel | |
Polyethylen |