Learn More
Cytiva Polyetheretherketon-Probenschleifen (PEEK)
Beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig für die Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden. Cytiva Life Sciences™ PEEK Probenloops sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Cytiva 18-1113-98
242.25 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21828" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel
- Die benetzten Teile sind beständig gegen salzhaltige Puffer
- Mit Ausnahme von 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
- Polyetheretherketon (PEEK)
Spezifikation
Probenschleife | |
1.58 mm | |
100 μl |
Polyetheretherketon | |
0,5 mm |