Learn More
Cytiva Polyetheretherketon-Probenschleifen (PEEK)
Beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig für die Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden. Cytiva Life Sciences™ PEEK Probenloops sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
Marke:  Cytiva 18-1140-53
245.10 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21828" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10852041
  • 276.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen salzhaltige Puffer
  • Mit Ausnahme von 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
  • Polyetheretherketon (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenschleife
1.58 mm
5 ml
Polyetheretherketon
1 mm