Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Bedruckbare und selbstlaminierende Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker. In Verwendung mit dem entsprechenden Farbband ist dieses Material gemäß UL, CSA und AGA zugelassen. Hinweise zum jeweils benötigten Farbband finden Sie unter empfohlene Farbbandserien.
Marke:  Brady™ 030129
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13029302
  • 102.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgestanzte Etiketten für Drucker
  • Vordimensionierte Etiketten
  • Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
  • Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-, CSA- und AGA-Zulassung
  • Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter Empfohlene Farbband-Serien
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Leiterplatten- und Bauteilkennung, Sprach- und Datenkommunikation
1
2500 Labels/Roll
Rechteck
-70 bis +110 °C
0,019 mm
6,35 x 76,20 mm
6.35 mm
76,20 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Polyester
Etiketten für Thermotransferdrucker
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
-70 °C
2500/Packung
-94 °F bis +230 °F
0,003 in.
9,53 mm
0,25 in.
3 in.