Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Bedruckbare und selbstlaminierende Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker. In Verwendung mit dem entsprechenden Farbband ist dieses Material gemäß UL, CSA und AGA zugelassen. Hinweise zum jeweils benötigten Farbband finden Sie unter empfohlene Farbbandserien.
Marke: Brady™ 018651
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polyester labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
- 5000 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Asset-Identifikation, Leiterplatten- und Komponentenkennzeichnung, Typen- und Bezeichnungsschilder | |
1 | |
10000 Labels/Pk. | |
Rechteck | |
-70 bis +110 °C | |
0,019 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
12.7 mm | |
25,4 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Polyester | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
-70 °C | |
1000/Packung | |
-94 °F bis +230 °F | |
0,003 in. | |
15,24 mm | |
0,5 in. | |
1 in. |