Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke: Brady™ 030245
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Für IP™ geeignet | |
Thermotransfer | |
Asset-Identifikation, Typen- und Bezeichnungsschilder | |
1 | |
Rechteck | |
-70 bis +110 °C | |
53.98 mm | |
50.8 mm |
THT-55-423-1 | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
1000/Packung | |
101,6 W x 50,8 mmH | |
0.019 mm | |
101,60 mm |