Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke:  Brady™ 030221
154.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21841" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11583784
Beschreibung
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Für IP™ geeignet
Thermotransfer
Leiterplatten- und Bauteilkennung, Laborkennung
27.31 mm
3000/Packung
25,4 W x 4,75 mmH
0.019 mm
4,75 x 25,40 mm
85.09 mm
THT-41-423-10
Acryl, Permanent
Glanz
Polyester
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
3
Rechteck
-70 bis +110 °C
7.29 mm
25,4 mm
4.75 mm