Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke:  Brady™ 217097
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10679343
  • 902.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Selbstlaminierend
Thermotransfer
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
1
Rechteck
–196 bis 110 °C
9 m
38.10 mm
BPT-650-461-AW
Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
2000/Packung
88.9 x 38.1 mm (B x H)
0.012 mm
88,9 mm
38.1 mm