Learn More
Brady™ Drucketikett aus Polyester
Blank, printable self-laminating labels for Laser Printers.
Marke: Brady™ 029856
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LaserTab Series selbstlaminierende Polyesteretiketten
- A4-Bögen
Spezifikation
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Weiß, Durchsichtig | |
Polyester | |
Bedruckbares Etikett | |
Laserdrucker | |
7 | |
2520 Labels/Pk. | |
Rechteck | |
-70 bis +110 °C | |
0.012 mm | |
33 x 25 mm | |
33 mm | |
25 mm | |
11 mm |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Laser | |
Sprach- und Datenkommunikation | |
27.5 mm | |
-70 °C | |
2520/Packung | |
-94 °F bis +230 °F | |
0.002 in. | |
33 mm | |
1.3 in. | |
0.98 in. | |
0.43 in. |