Learn More
Bollé Safety Nackentrageriemen aus Polyester
Mit dem praktischen Polyester-Brillenband haben Sie Ihre Bollé Protection™ Schutzbrille immer griffbereit.
Marke: Bollé Safety CORDC
13.47 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24152" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polyester
Spezifikation
Blau/Grün | |
Bollé Schutzbrillen | |
CORDC |
Nackentrageriemen | |
560 mm | |
Polyester |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Neues Angebot Jetzt kaufen