Learn More
Fisherbrand™ Polyester-Etikett
Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzuplatzen oder sich aufzulösen. Fisherbrand™ Tough-Tags™ Mikroröhrchenetiketten werden mit flexiblem Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ HEATTLY-1000
49.09 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12328817
  • 61.60 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
  • Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzuplatzen oder sich aufzulösen
  • Keine Druckerprobleme duch Etikettenbögen.
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Gelb
Matt
Polyolefin
Labels
Blanko
33 x 13 mm
33 mm
13 mm
Acryl
Blank
Rolle
Front
Unsteril
1000/Rolle
1.28 in.
0.5 in