Learn More
Cole-Parmer™ Polycarbonat-Spannwerkzeuge
Mit diesem Werkzeug können Sie die Spannung von leicht bis sehr dicht einstellen. Das Cole-Parmer™ Polycarbonat-Spannwerkzeug bietet eine per Zifferblatt anpassbare Spannungseinstellung. Drücken Sie einfach den Griff, um eine voreingestellte Spannung zu erzielen und den Überstand abzuschneiden.
Marke:  Cole-Parmer™ 06830-07
Artikelnummer. 11785049
  • 477.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das stoßfeste Hilfsmittel nimmt alle Stöße auf. Optimal für Kabel der Größe 18 bis 175 lbs. oder Kabelbinder. Kein Verdrehen erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
Spannwerkzeuge
Gleichmäßige Spannkraft oder Arbeiten in Serie, ausgestattet mit einer Schneidvorrichtung
−40 °C bis +85 °C
Polycarbonat