Learn More
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polycarbonate resin |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Namenshinweis | M.W. 64.000 |
Physikalische Form | Pellets |
Verpackung | Glasflasche |
Dichte | 1.2000g/mL |
Menge | 5 g |
Strukturformel | [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n |