Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Polycarbonat
Fisherbrand™ Polycarbonat-Membranen glatte, flache Oberfläche und weisen sehr geringe Mengen extrahierbarer Substanzen auf.
Marke:  Fisherbrand™ 0482A00023
Artikelnummer. 11785315
  • 463.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Kernspurmembranen aus Polycarbonat, aus hochwertiger Polycarbonat-Folie
Glatte, flache Oberfläche und ein sehr geringer Gehalt an extrahierbaren SubstanzenHohe Durchflussraten und wirksame chemische und thermische Beständigkeit aufgrund genau definierter PorengrößenGeeignet für den Nachweis von Partikeln in einer Vielzahl von korrosiven Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
White
0.2 μm
10mL/min./cm2
3L/min./cm2
0.25 mm
Yes
Polycarbonate
Non-sterile
Fluids clarification, environnemental analysis, cytology, parasitology, bioassays, epifluorescence microscopy, analysis of biological cells and particles
100 Pack
Plain Disc
47 mm