Learn More
MP Biomedicals™ Polycarbonate Dome for FastPrep-24™
Polycarbonate Dome is a protective cover for FastPrep-24™ Classic bead beater.
Marke: MP Biomedicals™ 116002506
396.80 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Applications:
- Dome for FastPreps-24
- Polycarbonate protective cover
Spezifikation
Polycarbonat | |
Je 1 |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.