missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Polyamidhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Farbe:
Black
Grau
Gray
White
Beschreibung
- 1 per pack
- CE Mark certification
- Polyamide construction
- Polyurethane coating in various colors
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Beschichteter Bereich | Palm |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Material | Polyamid |
Produkttyp | Schutzhandschuhe |
Größe | 9 |
Art der Handschuhstulpe | Elastisch |
Verpackungsart | Einzeln |
Handflächentyp | Beschichtetes Polyurethan, grau |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'