Learn More
Euro Protection™ Polyamidhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Farbe:
Black
Grau
Gray
White
Beschreibung
- 1 per pack
- CE Mark certification
- Polyamide construction
- Polyurethane coating in various colors
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE Mark |
Beschichteter Bereich | Palm |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Gray |
Material | Polyamide |
Produkttyp | Gloves |
Größe | 7 |
Art der Handschuhstulpe | Elastisch |
Verpackungsart | Individual |
Handflächentyp | Polyurethane-coated |