Learn More
Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal
Die Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal eignen sich zum sicheren und festen Anklemmen an Schläuchen.
Marke:  Buerkle™ 8678-0006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10382482
  • 6.55 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schlauchklemmen aus Polyacetal (POM)
  • Mit einer Vielzahl an Durchmessern
  • POM ist weiß, sterilisierbar, rostet nicht, ist dauerhaft elastisch und hygienisch.
Spezifikation
Spezifikation
Polyacetal
10/Packung
Weiß
Schläuche
6 bis 6.5 mm
Schlauchklemme