Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204218
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Indikator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
MDL-Nummer MFCD00081922
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-Name Ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl alcohol)
Schmelzpunkt 230.0°C to 240.0°C
pH 5.0 to 7.0 (4% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel [-CH2CH(OH)-]n
Menge 1 kg
Merck Index 15,7706
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Viskosität 62-72 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Reinheit (%) 99.3 to 100.0%
Produktidentifikator
  • Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, average M.W. approx. 146000-186000