Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Poly(vinyl alcohol) |
Schmelzpunkt | 230.0°C to 240.0°C |
pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | [-CH2CH(OH)-]n |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15,7706 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in hot water. |
Viskosität | 27-31 mPa.s (20°C 4% aq. sol.) |
Reinheit (%) | 95.5-96.5% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Poly(vinyl alcohol), 95.5-96.5% hydrolyzed, average M.W. approx. 85000-124000