Learn More
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Enges Schutznetz aus Polyethylen hoher Dichte
Bietet Schutz für Laborglas
Marke:  Cole-Parmer™ 09405-15
Artikelnummer. 11786018
  • 424.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passt sicher über die meisten kleinen und großen Laborgefäße
  • Absorbiert Stöße und reduziert Bruchschäden
  • Schutz gegen fliegende Glassplitter
  • Dieses widerstandsfähige, widerstandsfähige Schutzgewebe aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) passt sich gut an Laborglaswaren an, um Stöße zu absorbieren, Bruchschäden zu reduzieren und Schutz vor fliegenden Glassplittern zu bieten
  • Einfach auf die gewünschte Länge schneiden, um an die meisten Gefäße anzupassen
  • Verwenden Sie kleinere Durchmessergrößen für Instrumente wie Thermometer, Pipetten, Elektroden, Röhrchen und Spritzen
  • Verwenden Sie größere Durchmesser für Flaschen, Kolben, Becher, Trichter und Säulen
Spezifikation
Spezifikation
Poly-Net Schutz-Netz
175 °F
Bietet Schutz für Laborglas
Orange
80 °C
Polyethylen