Learn More
Poly(ethylenglykol) Bis-(3-Aminopropyl) terminiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15731759
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34901-14-9
Summenformel (C2H4O)nC6H16N2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
Schmelzpunkt 51.5°C to 54.0°C
Menge 5 g