Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 300, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Poly(ethylene glycol) |
Farbe | Clear liquid |
Schmelzpunkt | -15.0°C to +10.0°C |
Strukturformel | H(OCH2CH2)nOH |
Dichte | 1.1200g/mL |
Merck Index | 15, 7688 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | >180°C |
Hydroxylzahl | 356 to 394mg KOH/g |
Vedi altri risultati |