Learn More
R&D Systems™ Poly(ADP-ribose) Polymer/pADPr
Synthesized using poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) in the presence of NAD, cleaved from PARP-1, and purified by gel filtration
Marke:  R&D Systems™ 4336-100-01
Artikelnummer. 18481470
  • 304.53 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • The PAR chain length ranges from 2 to 300 monomers
Spezifikation
Spezifikation
100 μl
Poly(ADP-ribose) (PAR) Polymer/pADPr
Store the unopened product at -80° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.