missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ POLR1D 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00051082-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
POLR1D 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 14.74kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-POLR1D antibody (Mfr. No. H00051082-B01) by Western Blot. | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Western Blot | |
NM_015972.1 | |
pCMV-POLR1D full-length | |
100 μl | |
Human |