Learn More
Poloxamer 188, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497309
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Poloxamer is a non-ionic detergent that protects cells from hydrodynamic damage. It can be also used for in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Poloxamer ist ein nichtionisches Reinigungsmittel, das Zellen vor hydrodynamischen Schäden schützt. Es kann auch zur In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C5H10O2.
Synonym Pluronic™ F-68; Polyoxyethylen-Polyoxypropylen-Block-Copolymer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poloxamer 188
CAS 9003-11-6
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Menge 500 g
Löslichkeit Mit Wasser mischbar.
Form Fest