Learn More
Brannan™ Thermometer aus Edelstahl
Brannan™ Taschen-Bimetall-Zeigerthermometer mit angespitztem Stiel besteht aus Edelstahl und ist zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet.
Marke:  Brannan™ 31/143/0
Artikelnummer. 13049272
  • 20.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Brannan™ Taschen-Bimetall-Zeigerthermometer mit angespitztem Stiel besteht aus Edelstahl und ist zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet.
  • Edelstahl-Alternative zu Glasthermometern
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Spike-Stiel und Etui mit Taschenclip für einfache und bequeme Handhabung
  • Kann bei Bedarf mit einem Zertifikat geliefert werden, das auf den anerkannten nationalen Standard oder die Konformitätserklärung zurückführbar ist.
Spezifikation
Spezifikation
24 mm
125 mm
Edelstahl
230 °F
14 °F
−10 °C bis 110 °C
Tasche und Taschenclip
125 mm
Thermometer
110 °C
−10 °C